Documenti fondamentali
CH4H03CD9ACD
ChemBridge Corporation
(3R,3aR,6S,6aR)-6-aminohexahydrofuro[3,2-b]furan-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3R,3aR,6S,6aR)-6-aminohexahydrofuro[3,2-b]furan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6;/h3-6,8H,1-2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI
VSFKTMRKHVHYJE-BTVCFUMJSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036909_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)