CH4721366989
ChemBridge Corporation
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.2ClH/c1-11-5-2-9(3-6-11)8-10-4-7-12-9;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H
InChI
COWXEHPVCICQOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4072853
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072853_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)