Documenti fondamentali
CH4509506667
ChemBridge Corporation
2-(3-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
InChI
JDGRTEDFCXHYFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108227_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)