Documenti fondamentali
CH4458379416
ChemBridge Corporation
4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]piperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3NO.ClH/c13-12(14,15)9-2-1-3-11(8-9)17-10-4-6-16-7-5-10;/h1-3,8,10,16H,4-7H2;1H
InChI
UCMHLADZICGHSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108189
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108189_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)