Documenti fondamentali
CH4458379396
ChemBridge Corporation
2-ethynylfuran
Scegli un formato
250 MG
CHF 376.94
1 G
CHF 615.93
SKU del venditore: 4045318-250MG
CHF 376.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 376.94
1 G
CHF 615.93
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.1
Numero MDL:
SKU del venditore: 4045318-250MG
CHF 376.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-ethynylfuran
Inchi Code
1S/C6H4O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChI
CTVCBOZMKFQEAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045318_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)