CH4424852224
ChemBridge Corporation
2-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 9071496-1G
CHF 158.41
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 9071496-1G
CHF 158.41
Iupac Name
2-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-9(2)7-11-8-10-5-3-4-6-12-10;/h3-6,9,11H,7-8H2,1-2H3;1H
InChI
JSLMFGLUOGFZDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071496_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)