Documenti fondamentali
CH4424851999
ChemBridge Corporation
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
SKU del venditore: 7727528-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.8
Numero MDL:
SKU del venditore: 7727528-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c17-13-14-6-4-7-15(12-14)18-11-5-10-16-8-2-1-3-9-16;/h4,6-7,12-13H,1-3,5,8-11H2;1H
InChI
JINCPXDYIPDOTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7727528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7727528_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)