Documenti fondamentali
CH4424851956
ChemBridge Corporation
N-benzyl-3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.82
Numero MDL:
Iupac Name
N-benzyl-3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO2.ClH/c1-19-16-8-10-17(11-9-16)20-13-5-12-18-14-15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-11,18H,5,12-14H2,1H3;1H
InChI
IFJWQTQMMCYINL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7012082
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7012082_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)