CH4424851622
ChemBridge Corporation
[2-(4-fluorophenyl)ethyl](2-nitrobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-N-(2-nitrobenzyl)ethanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H15FN2O2.BrH/c16-14-7-5-12(6-8-14)9-10-17-11-13-3-1-2-4-15(13)18(19)20;/h1-8,17H,9-11H2;1H
InChI
MACHNBODPGGXDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5551730_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)