Documenti fondamentali
CH4424851615
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
SKU del venditore: 5549859-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 5549859-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H17NO2.BrH/c1-12-4-2-3-5-14(12)10-17-9-13-6-7-15-16(8-13)19-11-18-15;/h2-8,17H,9-11H2,1H3;1H
InChI
BQFFLRYDHIRXJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5549859
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5549859_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)