Documenti fondamentali
CH4424851217
ChemBridge Corporation
[1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 77.89
5 G
CHF 108.56
10 G
CHF 136.68
25 G
CHF 203.14
50 G
CHF 295.15
SKU del venditore: 4102469-1G
CHF 77.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 77.89
5 G
CHF 108.56
10 G
CHF 136.68
25 G
CHF 203.14
50 G
CHF 295.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.2
Numero MDL:
SKU del venditore: 4102469-1G
CHF 77.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2S.2ClH/c1-5(9-4)8-6(2)11-7(3)10-8;;/h5,9H,1-4H3;2*1H
InChI
PTDFIVFSTWDCFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102469
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102469_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)