Documenti fondamentali
CH4424851171
ChemBridge Corporation
(2-furylmethyl)(4-pyridinylmethyl)amine oxalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-furyl-N-(4-pyridinylmethyl)methanamine oxalate
Inchi Code
1S/C11H12N2O.C2H2O4/c1-2-11(14-7-1)9-13-8-10-3-5-12-6-4-10;3-1(4)2(5)6/h1-7,13H,8-9H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
LHXORIKYDPCEFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101658
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101658_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)