Documenti fondamentali
CH4424851163
ChemBridge Corporation
[(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.13
Numero MDL:
Iupac Name
(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-2-3-9-11-8(4-10)6-12(9)5-7;;/h2-3,5-6H,4,10H2,1H3;2*1H
InChI
CICOINRDWHBOIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101529
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101529_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)