Documenti fondamentali
CH4424851105
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.62
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-5-3-6(4-7-2)9-8-5;/h3,7H,4H2,1-2H3;1H
InChI
LPAAQOUQIBYDMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100871
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100871_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)