Documenti fondamentali
CH4424848000
ChemBridge Corporation
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.7
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O2.ClH/c1-11-7(13)9(12(2)8(11)14)3-5-10-6-4-9;/h10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI
AJRHDTGMALYLNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4047562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4047562_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)