Documenti fondamentali
CH4424847965
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
SKU del venditore: 4031247-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 4031247-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c1-6(14)10-12-8-5-7(11)3-4-9(8)13(10)2;;/h3-6,14H,11H2,1-2H3;2*1H
InChI
YRPFNOYHACWFTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031247
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031247_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)