Documenti fondamentali
CH4424847778
ChemBridge Corporation
(5-chloro-2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-yl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO.ClH/c1-3-10-6(2)8-4-7(12)5-9(13)11(8)14-10;/h4-5H,3,13H2,1-2H3;1H
InChI
BXICXTHPSJMDHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030742
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030742_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)