Documenti fondamentali
CH4424847309
ChemBridge Corporation
5-aminoisophthalamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.64
Numero MDL:
Iupac Name
5-aminoisophthalamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3O2.ClH/c9-6-2-4(7(10)12)1-5(3-6)8(11)13;/h1-3H,9H2,(H2,10,12)(H2,11,13);1H
InChI
FLWLBAUTYWIDSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033971
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033971_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)