CH4424847273
ChemBridge Corporation
(2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-yl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-3-10-7(2)8-5-4-6-9(12)11(8)13-10;/h4-6H,3,12H2,1-2H3;1H
InChI
NFXLEHBNMAMTDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033568
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033568_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)