Documenti fondamentali
CH4424847270
ChemBridge Corporation
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.68
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c1-13-6-5-7-8(10(11)12)3-2-4-9(7)13;/h2-6H,1H3,(H3,11,12);1H
InChI
OYEOJLYEUBSNJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033528_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)