Documenti fondamentali
CH4424847042
ChemBridge Corporation
rac-(1R,2R,6S,7S)-4-azatricyclo[5.2.2.0~2,6~]undecane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.71
Numero MDL:
Iupac Name
(3aR,4R,7S,7aS)-octahydro-1H-4,7-ethanoisoindole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c1-2-8-4-3-7(1)9-5-11-6-10(8)9;/h7-11H,1-6H2;1H/t7-,8+,9-,10+;
InChI
WOTCSHZVGJMSRR-KEMIKTAFSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037721
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037721_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)