CH4424846815
ChemBridge Corporation
{[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methyl}amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-9-6-7(5-8)3-4-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI
MXNCTFVHFJINEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028633
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028633_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)