Documenti fondamentali
CH4424846809
ChemBridge Corporation
(2-ethyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.67
Numero MDL:
Iupac Name
(2-ethylthiazol-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9NOS.ClH/c1-2-6-7-5(3-8)4-9-6;/h4,8H,2-3H2,1H3;1H
InChI
FTZKSHGETPFHGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028593
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028593_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)