Documenti fondamentali
CH4424846769
ChemBridge Corporation
3-amino-4-methyl-N-propylbenzamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.72
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-4-methyl-N-propylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.ClH/c1-3-6-13-11(14)9-5-4-8(2)10(12)7-9;/h4-5,7H,3,6,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI
ITXJATHGWATXFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028171
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028171_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)