Documenti fondamentali
CH4424846752
ChemBridge Corporation
[(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.69
Numero MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.ClH/c1-2-13-10-6-4-3-5-8(10)9(7-11)12-13;/h3-6H,2,7,11H2,1H3;1H
InChI
UOQDBPKEDMQAMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028051
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028051_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)