Documenti fondamentali
CH4424846727
ChemBridge Corporation
[(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
10 G
CHF 480.46
SKU del venditore: 4027870-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
10 G
CHF 480.46
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 4027870-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2S.2ClH/c1-3-7-9-5(2)6(4-8)10-7;;/h3-4,8H2,1-2H3;2*1H
InChI
IEMGZHFTGVEVIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027870
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027870_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)