Documenti fondamentali
CH4424846183
ChemBridge Corporation
[2-(4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride hydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H12N4.2ClH.H2O/c1-2-10-5-8-9-6(10)3-4-7;;;/h5H,2-4,7H2,1H3;2*1H;1H2
InChI
YEBOVBNDPFTVKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016227_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)