Documenti fondamentali
CH4424846161
ChemBridge Corporation
N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine sulfate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.29
Numero MDL:
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine (1:1)
Inchi Code
1S/C8H12N4.H2O4S/c1-12(8(9)10)6-7-4-2-3-5-11-7;1-5(2,3)4/h2-5H,6H2,1H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI
ILCOCJINFJVROH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
0.5H2SO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015991
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015991_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)