Documenti fondamentali
CH4424845996
ChemBridge Corporation
2-(4-methoxyphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxyphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-12-7-2-4-8(5-3-7)13-6-9(10)11;/h2-6H,10-11H2,1H3;1H
InChI
NOGZDPOXGZWWBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013692
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013692_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)