Documenti fondamentali
CH4424845795
ChemBridge Corporation
[1-(1H-imidazol-1-ylmethyl)propyl]amine dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 77.89
5 G
CHF 108.56
10 G
CHF 136.68
25 G
CHF 203.14
50 G
CHF 295.15
SKU del venditore: 4011409-1G
CHF 77.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 77.89
5 G
CHF 108.56
10 G
CHF 136.68
25 G
CHF 203.14
50 G
CHF 295.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 4011409-1G
CHF 77.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-2-7(8)5-10-4-3-9-6-10;;/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3;2*1H
InChI
BEANYVLXUUFQFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011409_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)