Documenti fondamentali
CH4424845138
ChemBridge Corporation
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 298.99
1 G
CHF 481.74
5 G
CHF 1’746.96
10 G
CHF 2’801.31
SKU del venditore: 4002495-250MG
CHF 298.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 298.99
1 G
CHF 481.74
5 G
CHF 1’746.96
10 G
CHF 2’801.31
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.66
Numero MDL:
SKU del venditore: 4002495-250MG
CHF 298.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.ClH/c1-4-2-9-5(6(10)11)3-12-7(9)8-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);1H
InChI
WURASFZEWMWKID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002495
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002495_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)