Documenti fondamentali
CH4424845049
ChemBridge Corporation
2-[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)thio]ethanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.74
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)sulfanyl]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2OS.ClH/c13-5-6-14-7-10-11-8-3-1-2-4-9(8)12-10;/h1-4,13H,5-7H2,(H,11,12);1H
InChI
XJTMSGASMITMSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001608
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001608_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)