Documenti fondamentali
CH4415172938
ChemBridge Corporation
2-bromopyrazino[2,3-b]pyrazine
Scegli un formato
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
5 G
CHF 847.25
SKU del venditore: 4049243-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
5 G
CHF 847.25
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.02
Numero MDL:
SKU del venditore: 4049243-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromopyrazino[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3BrN4/c7-4-3-10-5-6(11-4)9-2-1-8-5/h1-3H
InChI
MMWCCMIZTSDIKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049243_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)