Documenti fondamentali
CH4415172832
ChemBridge Corporation
(1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-ylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.65
Numero MDL:
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-4-7-5-2-1-3-6(5)9-10-7;/h1-4,8H2,(H,9,10);1H
InChI
OQMHQBOLBQFAFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087801
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087801_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)