Documenti fondamentali
CH4415172773
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine diethanedioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.27
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dioxalate
Inchi Code
1S/C8H12N2.2C2H2O4/c1-7(9-2)8-3-5-10-6-4-8;2*3-1(4)2(5)6/h3-7,9H,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChI
LSMWLGXNHXCTSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087979
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087979_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)