Documenti fondamentali
CH4415172743
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Numero MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4.2ClH/c7-5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10;;/h4,8H,1-3,7H2;2*1H
InChI
ZXQJNCGXXPUOPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087849
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087849_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)