Documenti fondamentali
CH4388365775
ChemBridge Corporation
2-bromo-1-cyclopropylethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.03
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclopropylethanol
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-5(7)4-1-2-4/h4-5,7H,1-3H2
InChI
YOMSZYTYIYJBSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4047731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4047731_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)