CH4375444659
ChemBridge Corporation
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 4045153-1G
CHF 125.18
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4045153-1G
CHF 125.18
Iupac Name
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-11(2)9(13)6-3-4-7(10)8(5-6)12(14)15/h3-5H,1-2H3
InChI
RIOXTSMUEXTUSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045153_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)