CH4358855863
ChemBridge Corporation
methyl 5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O3/c1-10-3(8)2-5-4(9)7-6-2/h1H3,(H2,5,6,7,9)
InChI
AGPKBXZPKSLZOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043024
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043024_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)