Documenti fondamentali
CH4321848900
ChemBridge Corporation
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c13-14-12(17)10-6-11(16)15(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)
InChI
XHZSIPQGQQCXRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045166
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045166_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)