Documenti fondamentali
CH4321848842
ChemBridge Corporation
7-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.57
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-5-ylamine
Inchi Code
1S/C5H4ClN5/c6-3-1-4-10-8-2-11(4)5(7)9-3/h1-2H,(H2,7,9)
InChI
UQNMBTMDTZKFKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044319
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044319_sds.pdf