Documenti fondamentali
CH4321848831
ChemBridge Corporation
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Iupac Name
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10-11/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
InChI
KMEBPFQYIKJQIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043981
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043981_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)