Documenti fondamentali
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)