Documenti fondamentali
CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Scegli un formato
1 G
CHF 391.00
SKU del venditore: 4042392-1G
CHF 391.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 391.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 4042392-1G
CHF 391.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)