Documenti fondamentali
CH4312834653
ChemBridge Corporation
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.37
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25N3O3/c1-13(2,3)20-12(19)17-9-5-14(6-10-17)11(18)15-7-4-8-16-14/h16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,18)
InChI
ZMAXWXREJIFKEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042554
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042554_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)