Documenti fondamentali
CH4250699545
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-9-7/h10H,1-5H2
InChI
CYPCPJLLNKCLRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036236
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036236_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)