Documenti fondamentali
CH4250699461
ChemBridge Corporation
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
10 G
CHF 480.46
SKU del venditore: 4041115-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
10 G
CHF 480.46
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.6
Numero MDL:
SKU del venditore: 4041115-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-7-10-6(11-12-7)5-2-1-3-9-4-5/h1-4H,(H,10,11,12)
InChI
DWOKDZBWMQJAGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041115_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)