Documenti fondamentali
CH4244052332
ChemBridge Corporation
4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(11)7-3-8(5-10)9(2)4-7/h3-5H,1-2H3
InChI
OWBXRSMVPDNIEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035196
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035196_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)