CH4244052329
ChemBridge Corporation
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
About This Item
Iupac Name
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-8-9(11-7-6-10-8)4-2-1-3-5-9/h11H,1-7H2,(H,10,12)
InChI
NPGCDXDRKGAHMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035174_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)