Documenti fondamentali
CH4244052328
ChemBridge Corporation
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-8-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-11(12)14/h3-6,8H,1-2,7H2
InChI
VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4005984
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4005984_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)